Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Sofnol
Automatic burettes, Sofnol
20 ml, 0,1 ml, 0,01 ± ml
Katalogové číslo 612-2906
Dodavatel:   SciLabware
Automatic burettes, Sofnol
Katalogové číslo 612-2906
Dodavatel:  SciLabware
Automatic burettes, Sofnol
Automatic burettes, Sofnol
20 ml, 0,1 ml, 0,01 ± ml
Price
15 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Rotaflo® PTFE stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
  • Graduations in white enamel
  • Automatic zeroing and easy filling
 : Burettes and bottles must be ordered separately.
Specifikace
  • Kapacita:
    20 ml
  • Dělení:
    0,1 ml
  • Tolerance:
    0,01 ± ml
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Spare reservoir bottle, 1000 ml, ØxH: 95x195 mm
    Spare reservoir bottle, 1000 ml, ØxH: 95x195 mm
    612-2909
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 699,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Spare reservoir bottle, 500 ml, ØxH: 75x160 mm
    Spare reservoir bottle, 500 ml, ØxH: 75x160 mm
    612-2908
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 447,00 Kč