Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction tubes, Mojonnier
Extraction tubes, Mojonnier
Extraction tubes, Mojonnier, with rounded bulb
Katalogové číslo 614-0186
Dodavatel:   GERBER FUNKE
Extraction tubes, Mojonnier
Katalogové číslo 614-0186
Dodavatel:  GERBER FUNKE
Extraction tubes, Mojonnier
Extraction tubes, Mojonnier
Extraction tubes, Mojonnier, with rounded bulb
Price
549,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
According to Mojonnier`s method complete with cork stopper.
Documents
Specifikace
  • Popis:
    Extraction tubes, Mojonnier, with rounded bulb
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Cork stopper for extraction tubes, Mojonnier`s method
    Cork stopper for extraction tubes, Mojonnier`s method
    614-0188
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7,90 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Stand, wooden, for 12 extraction tubes acc. to Mojonnier`s method
    Stand, wooden, for 12 extraction tubes acc. to Mojonnier`s method
    614-0189
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 020,00 Kč