Orders LinkContactUsLinkComponent
Demeter pipettes
Demeter pipettes
1,1 ml, 1/1,1 ml, ±0,05/0,005 ml, 250 mm
Katalogové číslo HECH42574001
Demeter pipettes
Katalogové číslo HECH42574001
Demeter pipettes
Demeter pipettes
1,1 ml, 1/1,1 ml, ±0,05/0,005 ml, 250 mm
Přejít na:
Price
219,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Diluting pipettes, soda glass, with ring marks.
  • Fused amber graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
  • Calibrated for blowing out up to 1 ml
  • Other marks are calibrated to delivery ('EX')
Certifications: DIN 12838, DIN 12839
Specifikace
  • Kapacita:
    1,1 ml
  • Délka:
    250 mm
  • Dělení:
    1/1,1 ml
  • Tolerance:
    ±0,05/0,005 ml