Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, Černá
Katalogové číslo DUEH5.09.010
Dodavatel: DUPERTHAL
Přejít na:
Product Details & Documents
PE, electrostatically conductive.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Recyclable
Specifikace
- Kapacita:10 l
- Barva:Černá
- Š×H×V:298×198×264 mm
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Safety funnel
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Special pliers