Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing scoops
Weighing scoops
120 mm, 30 mm
Katalogové číslo 611-1526
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Weighing scoops
Katalogové číslo 611-1526
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Weighing scoops
Weighing scoops
120 mm, 30 mm
Přejít na:
Price
216,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Aluminium.
Specifikace
  • Šířka:
    30 mm
  • Délka:
    120 mm