Orders LinkContactUsLinkComponent
Extension rods, with M10 thread
Extension rods, with M10 thread
12 mm, 250 mm, M10
Katalogové číslo USBE2159
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Extension rods, with M10 thread
Katalogové číslo USBE2159
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Extension rods, with M10 thread
Extension rods, with M10 thread
12 mm, 250 mm, M10
Přejít na:
Price
528,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Extension rods made from stainless steel.
  • One internal and one external thread M 10
  • Ø 12 mm
  • Size of jaw 10 mm
Specifikace
  • Ø:
    12 mm
  • Závit:
    M10
  • Délka:
    250 mm