Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle brushes, with head bundle
Bottle brushes, with head bundle
07, Brush for 1 l bottle, with nylon fill material, Nylon, 140 mm, 80 mm, Ocel, poznikovaná, 550 mm
Katalogové číslo REIT63800203
Dodavatel:   REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Katalogové číslo REIT63800203
Bottle brushes, with head bundle
07, Brush for 1 l bottle, with nylon fill material, Nylon, 140 mm, 80 mm, Ocel, poznikovaná, 550 mm
Přejít na:
Price
2 710,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specifikace
  • Materiál štětin:
    Nylon
  • Kartáčová hlava Ø:
    80 mm
  • Handle material:
    Ocel, poznikovaná
  • Popis:
    Brush for 1 l bottle, with nylon fill material
  • Sekvence:
    07
  • Celková délka:
    550 mm
  • Délka hlavy kartáčku:
    140 mm