Orders LinkContactUsLinkComponent
Mlýnek mikrojemný, MF 10 basic
03, Mlýn mikrojemný MF 10 basic, CH - zástrčka
Katalogové číslo 412-1129
Mlýnek mikrojemný, MF 10 basic
Katalogové číslo 412-1129
Dodavatel:  
Mlýnek mikrojemný, MF 10 basic
Mlýnek mikrojemný, MF 10 basic
03, Mlýn mikrojemný MF 10 basic, CH - zástrčka
Discontinued
Product Details & Documents
Kontinuálně pracující univerzální mlýn s výkonným pohonem. Při použití mlecí hlavy zpracovávaný materiál prochází vyměnitelným sítem z nerezové oceli. Mletý materiál lze shromáždit pomocí nádoby se standardním zábrusem NZ 29.
  • snadno čistitelná pracovní plocha z nerezové oceli
  • Výběr ze dvou různých hlav, které lze použít s pohonem
  • hlavy lze snadno vyměnit
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
 : Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 22
 : Dodáváme bez mlecích hlav a sít objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
 : * V závislosti na materiálu
Specifikace
  • Popis:
    Mlýn mikrojemný MF 10 basic, CH - zástrčka
  • Sekvence:
    03
  • Hmotnost:
    9,7 kg
  • Cat. No.:
    412-1129
  • Obvodová rychlost:
    22,5 m/s (sekací)
    31,4 m/s (nárazová)
  • Š×H×V:
    320×300×380 mm
  • Rozsah rychlosti:
    3000 - 6500 min⁻¹
  • Pojistka proti přeplnění:
    Ano
  • Pracovní cyklus spuštěn/vypnut:
    120/30 min*
  • Třída příkonu/výkonu motoru:
    1000/500 W
  • Maximální velikost náplňových granulí:
    15 mm (sekací)*
    10 mm (nárazová)*
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Type
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel sieve, 2,00 mm
    Stainless steel sieve, 2,00 mm
    412-1138
    09
    Síto MF 2.0
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 10 360,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Type
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel sieve, 3,00 mm
    Stainless steel sieve, 3,00 mm
    412-1135
    10
    Síto MF 3.0
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 9 990,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Type
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel sieve, 1,00 mm
    Stainless steel sieve, 1,00 mm
    412-1136
    08
    Síto MF 1.0
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 10 690,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Type
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel sieve, 0,25 mm
    Stainless steel sieve, 0,25 mm
    412-1137
    06
    Síto MF 0.25
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 14 710,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Type
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel sieve, 0,50 mm
    Stainless steel sieve, 0,50 mm
    412-1133
    07
    Síto MF 0.5
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 11 060,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
    Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
    412-1132
    05
    MF 10.2
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 106 560,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Type
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel sieve, 4,00 mm
    Stainless steel sieve, 4,00 mm
    IKAA2939600
    11
    Síto MF 4.0
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 9 610,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Typ
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight
    Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight
    412-1131
    04
    MF 10.1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 116 970,00 Kč