Redox/ORP electrodes
Platinová ORP (redox) elektroda, 0...±2000 mV, Single junction, sealed, S7, Epoxidová pryskyřice, 0...+80 °C, 12×110 mm, General purposes
Katalogové číslo CONSSO50X
Dodavatel: CONSORT
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Připojení:S7
- Ø×D:12×110 mm
- Určeno pro:General purposes
- Type:Single junction, sealed
- Popis:Platinová ORP (redox) elektroda, 0...±2000 mV
- Materiál:Epoxidová pryskyřice
- Tepl.:0...+80 °C