Orders LinkContactUsLinkComponent
Hoffmann clips
Hoffmann clips
02, 20 mm
Katalogové číslo MURRL141/02
Dodavatel:   MURRAY S
Hoffmann clips
Katalogové číslo MURRL141/02
Dodavatel:  MURRAY S
Hoffmann clips
02, 20 mm
Přejít na:
Price
434,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Bunsen screw clip, nickel plated brass fitted with protection plate and hinged bottom bar.
  • Spanning width = Width of gate
Specifikace
  • Upínací šířka:
    20 mm
  • Sekvence:
    02