Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, Chattaway type
Spatulas, Chattaway type
Spatula, Chattaway type, light, 200 mm
Katalogové číslo MURRL130/01
Dodavatel:   MURRAY S
Spatulas, Chattaway type
Katalogové číslo MURRL130/01
Dodavatel:  MURRAY S
Spatulas, Chattaway type
Spatula, Chattaway type, light, 200 mm
Přejít na:
Price
391,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Chattaway spatulas made of light or medium stainless steel.
Specifikace
  • Popis:
    Spatula, Chattaway type, light
  • Délka:
    200 mm