Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes
Syringes
Syringe, glass, center nozzle, luer slip, grad. 2,0 ml, 20 ml
Katalogové číslo 613-3003
Dodavatel:   MURRAY S
Syringes
Katalogové číslo 613-3003
Dodavatel:  MURRAY S
Syringes
Syringes
Syringe, glass, center nozzle, luer slip, grad. 2,0 ml, 20 ml
Přejít na:
Price
357,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Glass syringes, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting
Specifikace
  • Kapacita:
    20 ml
  • Popis:
    Syringe, glass, center nozzle, luer slip, grad. 2,0 ml