Syringes
Syringe, glass, center nozzle, luer slip, grad. 0,5 ml, 5 ml
Katalogové číslo 613-3002
Dodavatel: MURRAY S
Přejít na:
Product Details & Documents
Glass syringes, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
Specifikace
- Kapacita:5 ml
- Popis:Syringe, glass, center nozzle, luer slip, grad. 0,5 ml