Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing jars
12, Lids, moulded glass, circular, for jars of O.Ø 125 mm
Katalogové číslo MURRG501/02
Dodavatel:   MURRAY S
Dressing jars
Katalogové číslo MURRG501/02
Dodavatel:  MURRAY S
Dressing jars
12, Lids, moulded glass, circular, for jars of O.Ø 125 mm
Přejít na:
Price
699,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dressing jars, made of moulded glass, round.
  • Good chemical resistance
  • Lids must be ordered separately
Specifikace
  • Popis:
    Lids, moulded glass, circular, for jars of O.Ø 125 mm
  • Sekvence:
    12