Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing jars
Dressing jars
09, 200 mm, 250 mm
Katalogové číslo MURRG500/09
Dodavatel:   MURRAY S
Dressing jars
Katalogové číslo MURRG500/09
Dodavatel:  MURRAY S
Dressing jars
09, 200 mm, 250 mm
Přejít na:
Price
3 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dressing jars, made of moulded glass, round.
  • Good chemical resistance
  • Lids must be ordered separately
Specifikace
  • Ø vněj.:
    200 mm
  • Výška:
    250 mm
  • Sekvence:
    09