Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing jars
Dressing jars
05, 100 mm, 200 mm
Katalogové číslo MURRG500/03
Dodavatel:   MURRAY S
Dressing jars
Katalogové číslo MURRG500/03
Dodavatel:  MURRAY S
Dressing jars
05, 100 mm, 200 mm
Přejít na:
Price
1 090,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dressing jars, made of moulded glass, round.
  • Good chemical resistance
  • Lids must be ordered separately
Specifikace
  • Ø vněj.:
    100 mm
  • Výška:
    200 mm
  • Sekvence:
    05