Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels
03, 200 mm
Katalogové číslo 221-0165
Dodavatel:   NICKEL ELECTRO
Funnels
Katalogové číslo 221-0165
Dodavatel:  NICKEL ELECTRO
Funnels
Funnels
03, 200 mm
Přejít na:
Price
1 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Good chemical resistance, extremely high thermal resistance
  • With air duct for discharging container air
  • Autoclavable
Smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses. Suspension eye for easy storage.
Specifikace
  • Vněj. Ø nálevky:
    200 mm
  • Sekvence:
    03