Orders LinkContactUsLinkComponent
Tip boxes, dispolab®
03, Box for refill filter tips in rack with transparent snap-on lid, Šedá
Katalogové číslo KART9756
Dodavatel:   KARTELL
Tip boxes, dispolab®
Katalogové číslo KART9756
Dodavatel:  KARTELL
Tip boxes, dispolab®
Tip boxes, dispolab®
03, Box for refill filter tips in rack with transparent snap-on lid, Šedá
Přejít na:
Price
1 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Empty boxes for use with refill tips.
  • Semitransparent boxes in PC have a horizontal sliding cover
  • Yellow boxes in PP feature a snap-on cover
Specifikace
  • Barva:
    Šedá
  • Popis:
    Box for refill filter tips in rack with transparent snap-on lid
  • Sekvence:
    03