Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter candles
05, 4, 9×20 mm
Katalogové číslo LENZ07205420
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Filter candles
Katalogové číslo LENZ07205420
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Filter candles
Filter candles
05, 4, 9×20 mm
Přejít na:
Price
1 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These cylindrical filter plugs without tube are made of borosilicate glass 3,3.
Specifikace
  • Ø×H:
    9×20 mm
  • Porozita:
    4
  • Sekvence:
    05