Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter candles
Filter candles
02, 1, 9×20 mm
Katalogové číslo LENZ07205120
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Filter candles
Katalogové číslo LENZ07205120
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Filter candles
Filter candles
02, 1, 9×20 mm
Přejít na:
Price
888,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These cylindrical filter plugs without tube are made of borosilicate glass 3,3.
Documents
Specifikace
  • Ø×H:
    9×20 mm
  • Porozita:
    1
  • Sekvence:
    02