Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels
Filter funnels
19, 1000 ml, 120 mm, 3
Katalogové číslo LENZ07195370
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Filter funnels
Katalogové číslo LENZ07195370
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Filter funnels
Filter funnels
19, 1000 ml, 120 mm, 3
Přejít na:
Price
4 350,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filters disc.
Documents
Specifikace
  • Ø destičky:
    120 mm
  • Porozita:
    3
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Sekvence:
    19