Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels
22, 4000 ml, 179 mm, 2
Katalogové číslo LENZ07195279
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Filter funnels
Katalogové číslo LENZ07195279
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Filter funnels
Filter funnels
22, 4000 ml, 179 mm, 2
Přejít na:
Price
14 540,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filters disc.
Specifikace
  • Ø destičky:
    179 mm
  • Porozita:
    2
  • Kapacita:
    4000 ml
  • Sekvence:
    22