Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels
Filter funnels
13, 500 ml, 95 mm, 1
Katalogové číslo LENZ07195158
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Filter funnels
Katalogové číslo LENZ07195158
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Filter funnels
Filter funnels
13, 500 ml, 95 mm, 1
Přejít na:
Price
2 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filters disc.
Documents
Specifikace
  • Ø destičky:
    95 mm
  • Porozita:
    1
  • Kapacita:
    500 ml
  • Sekvence:
    13