Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter discs
19, 3, 10 mm
Katalogové číslo LENZ07180310
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Filter discs
Katalogové číslo LENZ07180310
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Filter discs
Filter discs
19, 3, 10 mm
Přejít na:
Price
1 160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Documents
Specifikace
  • Ø:
    10 mm
  • Porozita:
    3
  • Sekvence:
    19