Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter discs
17, 2, 50 mm
Katalogové číslo LENZ07180250
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Filter discs
Katalogové číslo LENZ07180250
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Filter discs
Filter discs
17, 2, 50 mm
Přejít na:
Price
2 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Specifikace
  • Ø:
    50 mm
  • Porozita:
    2
  • Sekvence:
    17