Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter discs
16, 2, 40 mm
Katalogové číslo LENZ07180240
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Filter discs
Katalogové číslo LENZ07180240
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Filter discs
Filter discs
16, 2, 40 mm
Přejít na:
Price
1 760,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Specifikace
  • Ø:
    40 mm
  • Porozita:
    2
  • Sekvence:
    16