Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter discs
Filter discs
02, 0, 20 mm
Katalogové číslo LENZ07180020
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Filter discs
Katalogové číslo LENZ07180020
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Filter discs
Filter discs
02, 0, 20 mm
Přejít na:
Price
1 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Documents
Specifikace
  • Ø:
    20 mm
  • Porozita:
    0
  • Sekvence:
    02