Orders LinkContactUsLinkComponent
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
01, Flat flanges DN 60
Katalogové číslo 201-0151
Dodavatel:   Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
Katalogové číslo 201-0151
Dodavatel:  Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
01, Flat flanges DN 60
Přejít na:
Price
288,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Silicone or Silicone PTFE-coated.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Seals for flat flanges LF 60-200.
Specifikace
  • Určeno pro:
    Flat flanges DN 60
  • Sekvence:
    01