Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue grinders, Potter type
06, 50 ml, 32×195 mm
Katalogové číslo KART6150
Dodavatel:   KARTELL
Tissue grinders, Potter type
Katalogové číslo KART6150
Dodavatel:  KARTELL
Tissue grinders, Potter type
Tissue grinders, Potter type
06, 50 ml, 32×195 mm
Přejít na:
Price
3 610,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Vnitř. Ø×V:
    32×195 mm
  • Kapacita:
    50 ml
  • Sekvence:
    06