Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue grinders, Potter type
05, 30 ml, 25×175 mm
Katalogové číslo KART6130
Dodavatel:   KARTELL
Tissue grinders, Potter type
Katalogové číslo KART6130
Dodavatel:  KARTELL
Tissue grinders, Potter type
Tissue grinders, Potter type
05, 30 ml, 25×175 mm
Přejít na:
Price
2 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Vnitř. Ø×V:
    25×175 mm
  • Kapacita:
    30 ml
  • Sekvence:
    05