Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue grinders, Potter type
Tissue grinders, Potter type
03, 10 ml, 15×150 mm
Katalogové číslo KART6110
Dodavatel:   KARTELL
Tissue grinders, Potter type
Katalogové číslo KART6110
Dodavatel:  KARTELL
Tissue grinders, Potter type
Tissue grinders, Potter type
03, 10 ml, 15×150 mm
Přejít na:
Price
2 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Vnitř. Ø×V:
    15×150 mm
  • Kapacita:
    10 ml
  • Sekvence:
    03