Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue grinders, Potter type
Tissue grinders, Potter type
01, 2 ml, 8×120 mm
Katalogové číslo KART6102
Dodavatel:   KARTELL
Tissue grinders, Potter type
Katalogové číslo KART6102
Dodavatel:  KARTELL
Tissue grinders, Potter type
Tissue grinders, Potter type
01, 2 ml, 8×120 mm
Přejít na:
Price
1 710,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Vnitř. Ø×V:
    8×120 mm
  • Kapacita:
    2 ml
  • Sekvence:
    01