Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample containers with screw cap
Sample containers with screw cap
03, 60 ml, Non sterile, with white spoon, Červený, 38 mm, 65 mm, Bulk
Katalogové číslo KART0563200
Dodavatel:   KARTELL
Sample containers with screw cap
Katalogové číslo KART0563200
Dodavatel:  KARTELL
Sample containers with screw cap
Sample containers with screw cap
03, 60 ml, Non sterile, with white spoon, Červený, 38 mm, 65 mm, Bulk
Přejít na:
Price
5 740,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
Made of PS, with PE screw cap and spoon.
  • Disposable
  • Available sterile or non sterile
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
Specifikace
  • Ø vněj.:
    38 mm
  • Balené:
    Bulk
  • Type:
    Non sterile, with white spoon
  • Kapacita:
    60 ml
  • Výška:
    65 mm
  • Sekvence:
    03
  • Barva víčka:
    Červený