Orders LinkContactUsLinkComponent
Extractor thimbles for solids
Extractor thimbles for solids
01, 70 ml, 45/40 NS
Katalogové číslo LENZ05431131
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Extractor thimbles for solids
Katalogové číslo LENZ05431131
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Extractor thimbles for solids
Extractor thimbles for solids
01, 70 ml, 45/40 NS
Přejít na:
Price
3 160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For glass inserts for solids.
Documents
Specifikace
  • Extrakční objem:
    70 ml
  • Velikost objímky:
    45/40 NS
  • Sekvence:
    01