Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles
Extraction thimbles
03, 250 ml
Katalogové číslo LENZ05405249
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Extraction thimbles
Katalogové číslo LENZ05405249
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Extraction thimbles
Extraction thimbles
03, 250 ml
Přejít na:
Price
1 700,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass tubes with sintered filter disc (porosity: 0), for extractors acc. to Thielepape.
Documents
Specifikace
  • Kapacita:
    250 ml
  • Sekvence:
    03