Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles
Extraction thimbles
02, 150 ml
Katalogové číslo LENZ05405243
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Extraction thimbles
Katalogové číslo LENZ05405243
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Extraction thimbles
Extraction thimbles
02, 150 ml
Přejít na:
Price
1 350,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass tubes with sintered filter disc (porosity: 0), for extractors acc. to Thielepape.
Documents
Specifikace
  • Kapacita:
    150 ml
  • Sekvence:
    02