Orders LinkContactUsLinkComponent
Threaded ball flanges
Threaded ball flanges
Zásuvka KF 25 s ocelovým závitem M 16×1,
Katalogové číslo LENZ05108216
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Threaded ball flanges
Katalogové číslo LENZ05108216
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Threaded ball flanges
Threaded ball flanges
Zásuvka KF 25 s ocelovým závitem M 16×1,
Přejít na:
Price
4 380,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Sturdy
With KF socket, with thread.
Specifikace
  • Type:
    Zásuvka KF 25 s ocelovým závitem M 16×1