Orders LinkContactUsLinkComponent
Urine sample containers
Urine sample containers
130 mm, 73 mm, 2500 ml, 250 mm
Katalogové číslo KART482
Dodavatel:   KARTELL
Urine sample containers
Katalogové číslo KART482
Dodavatel:  KARTELL
Urine sample containers
Urine sample containers
130 mm, 73 mm, 2500 ml, 250 mm
Přejít na:
Price
141,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PE, with cap.
  • Graduated up to 2500 ml
  • Good chemical resistance
Supplied with cap for easy sampling.
Specifikace
  • Ø:
    130 mm
  • Kapacita:
    2500 ml
  • Výška:
    250 mm
  • Ø hrdla:
    73 mm