Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue embedding cassettes, mega Type
Bílá
Katalogové číslo KART2925-03
Dodavatel:   KARTELL
Tissue embedding cassettes, mega Type
Katalogové číslo KART2925-03
Dodavatel:  KARTELL
Tissue embedding cassettes, mega Type
Tissue embedding cassettes, mega Type
Bílá
Přejít na:
Price
7 610,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Material: POM. Tissue embedding cassettes Mega Type for samples with big dimensions. Dimension: 28×40×13,6 mm.
Specifikace
  • Barva:
    Bílá