Sample Cups for Analysers
04, For Technicon®, Konelab® analysers, 1,5 ml, 24,7 mm, 13,9 mm
Katalogové číslo KART2503
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, transparent.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:13,9 mm
- Kapacita:1,5 ml
- Popis:For Technicon®, Konelab® analysers
- Výška:24,7 mm
- Sekvence:04