Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, Chattaway type
Nerezová ocel, 180 mm, 4 mm
Katalogové číslo NICK2353
Dodavatel:   NICKEL ELECTRO
Double spatulas, micro, Chattaway type
Katalogové číslo NICK2353
Dodavatel:  NICKEL ELECTRO
Double spatulas, micro, Chattaway type
Double spatulas, micro, Chattaway type
Nerezová ocel, 180 mm, 4 mm
Přejít na:
Price
179,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel or pure nickel (99,6%). Multipurpose spatula for a wide range of uses.
  • One end is flat and spatula-shaped, the other end is rounded and turned up at 45°
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Specifikace
  • Popis:
    Nerezová ocel
  • Délka:
    180 mm
  • Šířka čepele:
    4 mm