Orders LinkContactUsLinkComponent
Flat spatula, conical
Flat spatula, conical
Nikl, 180 mm, 20/35 mm
Katalogové číslo 231-0126
Dodavatel:   NICKEL ELECTRO
Flat spatula, conical
Katalogové číslo 231-0126
Dodavatel:  NICKEL ELECTRO
Flat spatula, conical
Flat spatula, conical
Nikl, 180 mm, 20/35 mm
Přejít na:
Price
1 810,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel or pure nickel (99,6%). Multipurpose spatula for a wide range of uses.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Specifikace
  • Popis:
    Nikl
  • Délka:
    180 mm
  • Šířka čepele:
    20/35 mm