Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, broad shape
Spoon spatulas, broad shape
03, 180 mm, 20 mm, 2 ml
Katalogové číslo 231-0124
Dodavatel:   NICKEL ELECTRO
Spoon spatulas, broad shape
Katalogové číslo 231-0124
Dodavatel:  NICKEL ELECTRO
Spoon spatulas, broad shape
Spoon spatulas, broad shape
03, 180 mm, 20 mm, 2 ml
Přejít na:
Price
264,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • One end is flat and spatula-shaped, the other end is spoon-shaped
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
  • Non magnetic, bright finish
Specifikace
  • Kapacita:
    2 ml
  • Délka:
    180 mm
  • Sekvence:
    03
  • Velikost lžíce:
    20 mm