Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Schilling pattern, Class B
Automatic burettes, Schilling pattern, Class B
50 ml, 0,1 ml
Katalogové číslo KART1981
Dodavatel:   KARTELL
Automatic burettes, Schilling pattern, Class B
Katalogové číslo KART1981
Dodavatel:  KARTELL
Automatic burettes, Schilling pattern, Class B
Automatic burettes, Schilling pattern, Class B
50 ml, 0,1 ml
Přejít na:
Price
4 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PMP/PE, class B.
  • Push button for drop-by- drop delivery
  • PE reservoir with stable LDPE base
According to DIN 12.700 standards, class B
Certifications: According to DIN 12.700 standards, class B
Specifikace
  • Kapacita:
    50 ml
  • Dělení:
    0,1 ml