Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers
Stoppers
29/32, 25,8 mm
Katalogové číslo KART1458
Dodavatel:   KARTELL
Stoppers
Katalogové číslo KART1458
Dodavatel:  KARTELL
Stoppers
Stoppers
29/32, 25,8 mm
Přejít na:
Price
1 220,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Ø dno:
    25,8 mm
  • NZ:
    29/32