Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers
Stoppers
24/29, 21,1 mm
Katalogové číslo KART1457
Dodavatel:   KARTELL
Stoppers
Katalogové číslo KART1457
Dodavatel:  KARTELL
Stoppers
Stoppers
24/29, 21,1 mm
Přejít na:
Price
975,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Ø dno:
    21,1 mm
  • NZ:
    24/29