Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers
Stoppers
14/23, 12,2 mm
Katalogové číslo KART1455
Dodavatel:   KARTELL
Stoppers
Katalogové číslo KART1455
Dodavatel:  KARTELL
Stoppers
Stoppers
14/23, 12,2 mm
Přejít na:
Price
716,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Ø dno:
    12,2 mm
  • NZ:
    14/23