Orders LinkContactUsLinkComponent
Sack samplers
Sack samplers
01, Sack with plain ended, Master P, 400 mm, 25 mm
Katalogové číslo SAMP1320A-01
Dodavatel:   Sampling Systems
Sack samplers
Katalogové číslo SAMP1320A-01
Dodavatel:  Sampling Systems
Sack samplers
Sack samplers
01, Sack with plain ended, Master P, 400 mm, 25 mm
Price
4 970,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These sack samplers are designed to take fast powder samples through the sides of sacks and bags.
  • Suitable for sampling free flowing powders and granules
  • 316L stainless steel construction
  • Unique range of sample collection methods available
Insert the sampler through the side of the sack. Angle sampler downwards to allow the product to flow into the sample collecting container and seal the hole using an ultra adhesive label.
 : Includes a 250 ml sampling bottle.
Specifikace
  • Ø:
    25 mm
  • Popis:
    Sack with plain ended, Master P
  • Délka:
    400 mm
  • Sekvence:
    01
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Materiál
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • Labels
    Labels
    300-0552
    Papír
    Modrá
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll - 2 350,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Materiál
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • Labels
    Labels
    300-0550
    Papír
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll - 2 350,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Materiál
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • Labels
    Labels
    300-0548
    Papír
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll - 2 940,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Materiál
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • Labels
    Labels
    300-0549
    Papír
    Modrá
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll - 2 940,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Materiál
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • Labels
    Labels
    300-0551
    Papír
    Modrá
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll - 2 350,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Dostupnost
    Price
  • Square bottle
    Square bottle
    SAMP8165A-250
    01
    250 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 192,00 Kč