Attachable screw thread tubes
01, GL 14, 12 mm, 100 mm
Katalogové číslo LENZ01300014
Dodavatel: Lenz Laborglas
Přejít na:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
DIN screw thread GL.
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certifikáty BSE/TSE
Specifikace
- Závit:GL 14
- Vnějš. Ø zkumavky:12 mm
- Sekvence:01
- Celková délka:100 mm