Orders LinkContactUsLinkComponent
Sleeve Sampler
Sleeve Sampler
01, Sample chamber, 150 ml, Nerezová ocel 316L, 1500 mm
Katalogové číslo SAMP1035T-150
Dodavatel:   Sampling Systems
Sleeve Sampler
Katalogové číslo SAMP1035T-150
Dodavatel:  Sampling Systems
Sleeve Sampler
Sleeve Sampler
01, Sample chamber, 150 ml, Nerezová ocel 316L, 1500 mm
Přejít na:
Price
11 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The sleeve sampler is specially designed for large volumes at great depths.
  • Adjustable length and bright finish design
  • Extremely strong and robust extension rods
Suitable for free-flowing powders and granules.
Specifikace
  • Popis:
    Sample chamber, 150 ml
  • Délka:
    1500 mm
  • Materiál:
    Nerezová ocel 316L
  • Sekvence:
    01